E0085000
Eicosapentaenoic acid ethyl ester
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Méret kiválasztása
49 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
49 500,00 Ft
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
eicosapentaenoic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h12-21H,3-11H2,1-2H3/b13-12+,15-14+,17-16+,19-18+,21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTEMJWLYSQBXEL-MBFZXKRTSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)