PHR1790
Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester
Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
Szinonimák:
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. E0085000
traceable to USP 1234307
API-család
eicosapentaenoic acid
form
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Docosahexaenoic Acid Ethyl Ester is the ethyl ester of docosahexaenoic acid, an essential omega-3 fatty acid.
Alkalmazás
- Development and validation of a reverse phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RP-HPLC-MS/MS) method to determine eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in their ethyl ester forms
- Simulated moving bed (SMB) chromatographic separation of ethyl esters of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acids
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>320.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 160 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?