1234307
USP
Eicosapentaenoic acid ethyl ester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, Ethyl icosapentate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
eicosapentaenoic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare a standard solution for assay and profiling of omega fatty acids by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID)according to the following United States Pharmacopeia (USP) monographs and general chapters:
- Omega-3-AcidEthyl Esters Capsules
- 〈401〉 Fats and fixed oils
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3