Fontos dokumentumok
D2410
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
≥97%
Szinonimák:
DHA ethyl ester, Ethyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves