D2954600
Docosahexaenoic acid ethyl ester
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
docosahexaenoic acid ethyl ester
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)