Fontos dokumentumok
T9900
Methyl tricosanoate
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Tricosanoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
53-56 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
agriculture
general analytical
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup