Fontos dokumentumok
CLNSAND4
Supelco
Clean Sand #4
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for EPA 1633
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC CLNSAND-4-100
Mátrix
soil
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg