Fontos dokumentumok
1.01188
Supelco
Ammonium nitrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Ammonium nitrate, Nitric acid ammonia, Ammonia nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H4N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
229-347-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥95.0% (alkalimetric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
1920 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥95.0% (alkalimetric)
Forma
solid
hatékonyság
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01% (as sulfate)
total organic carbon (TOC) residue (Combustable matter, including organic components)
≤0.2% (as carbon)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
oldhatóság
1920 g/L
sűrűség
1.72 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600‑700 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrite (NO2-): ≤0.0005%passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Alkalmazás
  • Role of gas-particle conversion of ammonia in haze pollution under ammonia-rich environment in Northern China and prospects of effective emission reduction.: This study investigates the role of ammonium nitrate in haze pollution, emphasizing its environmental impact and the potential for emission reduction strategies (Zou et al., 2024).
  • Electrocatalytic Nitrate Reduction on Metallic CoNi-Terminated Catalyst with Industrial-Level Current Density in Neutral Medium.: This paper explores the use of ammonium nitrate in electrocatalytic processes for nitrate reduction, demonstrating its application in industrial catalysis (Wei et al., 2024).
  • Thermal annealing gradient tailoring on ammonium nitrate-capped CdS nanospheres synthesized via green precipitation.: The study focuses on the synthesis of CdS nanospheres using ammonium nitrate, emphasizing its applications in nanomaterial engineering (Kok Sheng & Alrababah, 2024).
Kapcsolódás
Replaces: AX1315-1
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 95.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.5 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Nitrite (NO₂):
≤ 0.0005 %
: passes test
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
The following parameter from a double TOC determination of one batch:
Combustible matter, including organic components (as carbon) ≤ 0.2 %
(meets the specified value)
In accordance with class 5.1 UN 1942.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)