Fontos dokumentumok
CLNSOIL3
Supelco
Clean Sandy Loam
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC CLNSOIL-3-100
matrix
soil
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
Product is intended for use as a clean control and as a base for fortification when no suitable CRM is available for use in method validation, method development or matrix recovery applications. COA covers most paramaters of interest.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The impact of contact time on pyrene sorptive behavior by a sandy-loam soil.
Hwang S and Cutright J T.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 117(3), 371-378 (2002)