Fontos dokumentumok
NIST2717A
Sulfur in residual fuel oil
NIST® SRM® 2717a, (3%)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3