Fontos dokumentumok
BP046
2-(Biphenyl-4-yl)propionic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, NSC 16300
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flurbiprofen
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Alkalmazás
2-(Biphenyl-4-yl)propionic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Flurbiprofen Eye Drops
  • Flurbiprofen Sodium
  • Flurbiprofen Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Skull and crossbones
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 3 Oral
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)