Fontos dokumentumok
PHR1499
Flurbiprofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. F0285200
traceable to USP 1285750
API-család
flurbiprofen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
110-112 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Flurbiprofen is a non-selective, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that is widely used against rheumatoid arthritis. It is also effective against vernal keratoconjunctivitis, post-operative ocular inflammation, herpetic stromal keratitis, excimer laser photorefractive keratectomy and ocular gingivitis.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3