Fontos dokumentumok
32496
1-Hydroxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Sewage sludge samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction with on-line solid-phase extract purification and pre-concentration, followed by analysis using liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
It may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
- Human urine samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME) and ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) with (ESI-MS/MS) with (MRM) detection.
- Wastewater samples by hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) followed by LC-ESI-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?