1285760
USP
Flurbiprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, NSC 16300
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flurbiprofen
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Flurbiprofen
- Flurbiprofen Tablets
- Flurbiprofen Sodium
- Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3