A8327
Bovine Serum Albumin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
28-32% protein basis (biuret)
Forma
solution
tisztítva
heat shock fractionation
nem tartalmaz
stabilizer or preservative
eredet
USA origin
koncentráció
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
technika/technikák
ELISA: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as one of the experimental components to resemble the plasma-protein-rich acute respiratory distress syndrome (ARDS) edema liquid
- to prepare embryos for fluorescent staining of the actin cytoskeleton
- in tissue culture and neurite outgrowth assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)