A1662
Bovine Serum Albumin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
tisztítva
heat shock fractionation
tartalmaz
0.1% sodium azide as preservative
10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
eredet
USA origin
koncentráció
28-32% (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the incubation of 108 colony-forming units S. aureus for quantitative suspension assay to evaluate the antibacterial efficacy
- as a component in bacterial broth culture as organic matter loading for control experiments to study the microbicidal impact of the sesamoid bone against Staphylococcus aureus
- as organic matter loading in Ham′s F12 culture medium for quantitative suspension tests to observe the effect of antimicrobial action of the antiseptics
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)