Fontos dokumentumok
A9205
Bovine Serum Albumin solution
30% in saline, fatty acid free, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
tisztítva
cold ethanol fractionation
nem tartalmaz
stabilizer or preservative
eredet
USA origin
koncentráció
28-32% protein (biuret)
30% in saline
free fatty acid content
≤0.01%
technika/technikák
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
≤0.01% free fatty acid
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as Dulbecco′s modified Eagle′s medium supplement for culturing HepG2 human liver cancer cells
- as a component of hepatocyte recovery medium
- as a component of fusion and activation buffers for in vitro reconstructed sheep embryos
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3