P3563
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20
Szinonimák:
1X PBS + 0.05% TWEEN® 20, 1X PBS + 0.05% TWEEN® 20, PBS-T, PBST
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphate Buffered Saline with 0.05% TWEEN® 20, pH 7.4,
form
powder
Minőségi szint
oldhatóság
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
alkalmazás(ok)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
Alkalmazás
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- telomere-FISH (Tel-FISH) and telomere/immunostaining-FISH (Teli-Fish)
- cell isolation
Kiszerelés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.