P0834
Protein standard
liquid, 2 mg protein/ml
Szinonimák:
Albumin from bovine serum, protein standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
ELISA: suitable
szín
clear colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1