A7284
Bovine Serum Albumin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
tisztítva
heat shock fractionation
tartalmaz
0.1% sodium azide as preservative
nem tartalmaz
stabilizer
eredet
USA origin
koncentráció
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
technika/technikák
ELISA: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the effects of plasma protein on sulfated glycosaminoglycans (sGAGs)
- to histologically evaluate the implanted allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) alginate constructs
- as a component of phosphate-buffered saline (PBS) to treat red blood cells (RBC) for sample preparation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)