Fontos dokumentumok
B8667
Bovine Serum Albumin solution
20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, for molecular biology
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioReagent
Teszt
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
form
solution
minőség
non-acetylated
tisztítva
heat shock fractionation
tartalmaz
does not contain preservative
eredet
USA origin
koncentráció
20 mg/mL in H2O
20-22 mg/mL Biuret
technika/technikák
PCR: suitable
szennyeződések
Alakaline phosphatase, none detected
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
peroxidase, none detected
<10.0 cfu/mL Total microbial count
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Alkaline Phosphatase free
DNase free
DNase, RNase, NICKase, protease, peroxidase and alkaline phosphatase, none detected
NICKase free
Peroxidase free
Protease free
RNase free
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
BSA has various uses in molecular biology applications, such as:
- As an added component in solutions of enzymes or of other proteins, to prevent adhesion of the enzyme or other protein of interest to the reaction tube surface or to pipette surfaces
- As an inert enzyme or protein stabilizer during incubation, to allow the enzyme or protein of interest to function properly
Tulajdonságok és előnyök
- Alkaline Phosphatase-free
- DNase-free / Exonuclease-free
- Nickase-free / Endonuclease-free
- Protease-free
- RNase-free
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2