A4628
Bovine Serum Albumin solution
5% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
4.8-5.5% protein basis (biuret)
Forma
solution
tisztítva
heat shock fractionation
nem tartalmaz
stabilizer or preservative
eredet
USA origin
koncentráció
4.8-5.5% (biuret)
5% in 0.85% sodium chloride
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in Opti-minimum essential medium (MEM) to serve as the transfection media to study the effect of albumin on transfection efficiency
- as a component in 0.1% Tween-20/PBS (PBST) in diluting primary antibodies to incubate cells
- to incubate hydroxyapatite (HA) for in vitro study
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)