A7409
Bovine Serum Albumin solution
35% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
leírás
contains no preservative
sterilitás
aseptically filled
form
solution
tisztítva
heat shock fractionation
eredet
USA origin
koncentráció
33.0-37.4% protein (biuret)
35% in 0.85% sodium chloride
technika/technikák
microbiological culture: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- to block protein-coated well plates in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for immunoreactivity and cross-reactivity studies in the production of monoclonal antibodies (mAbs)
- to prepare primary antibody solution for peroxidases staining
- as a supplement for in vitro cultivation of Borrelia strains
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)