A7979
Bovine Serum Albumin solution
35% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
leírás
endotoxin tested
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioXtra
Teszt
33-37% total protein basis (UV)
Forma
liquid
eredet
USA origin
koncentráció
35% in DPBS
technika/technikák
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1000 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
idegen aktivitás
Mycoplasma Test by Barile On raw material, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.