Fontos dokumentumok
20-191
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
10% in TBS
Méret kiválasztása
10 ML
49 200,00 Ft
49 200,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 21.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 ML
49 200,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
49 200,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 21.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
10% BSA in TBS,
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
kiszállítva
wet ice
Alkalmazás
For use as a blocking buffer in the non-radioactive kinase plate assays.
Research Category
All
Fizikai forma
10% BSA in TBS, pH 7.4 containing 0.05% Kathon®
Tárolás és stabilitás
1 year at 4°C
Jogi információk
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2