Fontos dokumentumok
741442
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
≥98.0%
Szinonimák:
APTS, 3-Triethoxysilylpropylamine, APTES
Teszt
≥98.0%
form
liquid
szín
APHA: ≤25
törésmutató
n20/D 1.421
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
sűrűség
0.929 g/mL at 25 °C
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90.6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes