Merck
1.07734
Millipore
Silica gel 60 (0.063-0.200 mm)
for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
Szinonimák:
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
231-545-4
material
spherical silica gel
Minőségi szint
mátrix aktív csoport
Irregular-Shaped Silica Gel
részecskeméret
63-200 μm
pórusméret
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
térfogatsúly
200‑1430 kg/m3
alkalmazás(ok)
plasma purification
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Tulajdonságok és előnyök
Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Kiszerelés
Plastic bottle
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Tomohiro Makino et al.
Biochemical pharmacology, 171, 113717-113717 (2019-11-22)
Heritable disorders associated with hemoglobin production are the most common monogenic disorders. These are mainly represented by disorders such as β-thalassemia and sickle cell disease. Induction of fetal hemoglobin (HbF) has been known to ameliorate the clinical severity of these