Fontos dokumentumok
1609807
USP
Salsalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid, 2-Hydroxybenzoic acid 2-carboxyphenyl ester, disalicylic acid, salicyloxysalicylic acid, salicylsalicylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aspirin, acetylsalicylic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Salsalate Capsules
- Salsalate Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2