Fontos dokumentumok
95381
Bismuth(III) oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Szinonimák:
Dibismuth trioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (KT)
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
veszteség
≤0.2% loss on ignition
SMILES string
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.