Fontos dokumentumok
243450
Tellurium dioxide
≥99%
Szinonimák:
Tellurium(IV) oxide
Teszt
≥99%
form
powder
mp
733 °C (lit.)
sűrűség
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)