Fontos dokumentumok
1.01862
Supelco
Bismuth(III) oxide
EMPLURA®
Szinonimák:
Bismuth(III) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Bi2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
465.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-134-7
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (complexometric)
hatékonyság
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
külső felület
0.2-0.6 m2/g , BET
szennyeződések
≤10 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Al (Aluminium)
≤20 ppm K (Potassium)
≤30 ppm Si (Silicon)
≤5 ppm Cu (Copper)
≤5 ppm Fe (Iron)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Pb (Lead)
≤50 ppm Na (Sodium)
részecskeméret
5 μm±3 (D 50)
mp
820 °C
oldhatóság
practically insoluble 0.006 g/L
sűrűség
8.93 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Si (Silicon): ≤ 30 ppm
Specific surface area (BET): 0.2 - 0.6 m²/g
Particle size (D 50): 5.0 ± 3.0 µm
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg