Fontos dokumentumok
223891
Bismuth(III) oxide
ReagentPlus®, powder, 10 μm, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dibismuth trioxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
részecskeméret
10 μm
SMILES string
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Bismuth (III) oxide is suitable for dental materials to render them opaque to X-rays.
It is used for the synthesis of pure BiFeO3 perovskite nanoparticles, lead free piezoelectric 0.96(Bi0.5Na0.5)TiO3 - 0.04 BaTiO3.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.