Fontos dokumentumok
307610
Bismuth(III) oxychloride
98%
Szinonimák:
Bismuth(III) chloride oxide, Bismuthyl(III) chloride, Chlorobismuth oxide
Teszt
98%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: insoluble(lit.)
sűrűség
7.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Bi]=O
InChI
1S/Bi.ClH.O/h;1H;/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLQBXSIPUULYOG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)