Fontos dokumentumok
94950
4-Vinyl-1-cyclohexene
analytical standard
Szinonimák:
4-Ethenyl-1-cyclohexene, NSC 15760
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.76 (vs air)
gőznyomás
10.2 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
517 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.464
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 20 °C
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?