Merck
111015
Sigma-Aldrich
Methylenecyclohexane
98%
Szinonimák:
1-Methylenecyclohexane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(=CH2)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.17
Beilstein:
773760
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
sűrűség
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methylenecyclohexane ring is obtained by 1,4-addition of 4-pentenylmagnesium bromide to 2-cyano-2-cycloalkenones followed by a Pd(II)-mediated oxidative cyclization. It undergoes gas phase ozonolysis to form secondary organic aerosol (SOA).
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
28.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conny Müller et al.
Electrophoresis, 28(9), 1364-1370 (2007-03-21)
The composition of secondary organic aerosol (SOA) from the gas phase ozonolysis of methylenecyclohexane was analyzed in a series of indoor aerosol chamber experiments. Capillary electrophoresis-electrospray ionization-ion trap mass spectrometry (CE/ESI-ITMS) was used for qualitative and quantitative analysis of SOA
Min-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(23), 4609-4617 (2012-05-15)
A highly efficient annulative approach towards the construction of the structurally attractive methylenecyclohexane ring was developed through a convenient 1,4-addition of 4-pentenylmagnesium bromide to 2-cyano-2-cycloalkenones followed by a Pd(II)-mediated oxidative cyclization of the resulting ω-unsaturated α-cyano ketones. Based on this