Merck
M35800
Sigma-Aldrich
4-Methylcinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
196-198 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J P D van Veldhoven et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2736-2739 (2010-12-21)
Nicotinic acid (niacin) has been used for decades as an antidyslipidemic drug in man. Its main target is the hydroxy-carboxylic acid receptor HCA2 (GPR109A), a G protein-coupled receptor. Other acids and esters such as methyl fumarate also interact with the
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation