Fontos dokumentumok
17793
Quercetin 3-β-D-glucoside
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin
Teszt
≥90% (HPLC)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
Géninformáció
mouse ... Hexa(15211)
Alkalmazás
- as a dietary flavonoid supplement to check its binding capacity with human small ubiquitin-related modifier 1 (SUMO1) protein using surface plasmon resonance (SPR)
- as an inhibitor for Escherichia coli adenosine triphosphate (ATP) synthase
- as an anti-aggregation agent to test its activity against β-amyloid, green fluorescent protein (GFP), and chymotrypsinogen proteins
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)