Fontos dokumentumok
R4033
Rosmarinic acid
≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L.
Szinonimák:
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphenyl)lactic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Rosemarinus officinalis L.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to faint beige
mp
171-175 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to see its protective effects on the human endothelial cell line (EA.hy926) to treat diabetic atherosclerosis
- to test its effect in 1-Methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine (MPTP) induced Parkinson′s disease (PD) models on attenuating inflammatory responses and microglia activation
- to test its neuroprotective effects on dopaminergic neurons
- to test its effects on sperm motility, viability and on intracellular calcium ion concentration
- as a reference standard in capillary zone electrophoresis (CZE) method
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?