Merck
901995
Sigma-Aldrich
Diazo biotin-alkyne
≥90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H53N7O9S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
795.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Teszt
≥90%
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Diazo biotin-alkyne is an alkyne-activated, sodium dithionite (Na2S2O4) cleavable biotin probe that allows for efficient release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)