Merck
764205
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG4-maleimide
90% (HPLC)
Szinonimák:
Acetylene-PEG4-maleimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H26N2O7
Molekulatömeg:
382.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
90% (HPLC)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
62-67 °C
funkcionális csoport
alkyne
maleimide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Alkyne-PEG4-maleimide has been used for modification of Csy containing bacterial collagens by introducing alkyne moiety to enable it for further chemical modification.
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a thiol. The maleimide group will react preferentially with thiols to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification cysteine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Engineering specific chemical modification sites into a collagen-like protein from Streptococcus pyogenes.
Stoichevska V, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A (2016)