Fontos dokumentumok
901351
1-Butanol
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.4%
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
Teszt
≥99.4%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
robbanási határérték
11.2 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
szennyeződések
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
párolgási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This ACS grade 1-Butanol is a drop-in replacement for traditional 1-Butanol applications. Made from 100% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally-friendly way which reduces the carbon footprint of production and reduces reliance on fossil-fuels.
It is also free from many contaminants that are present in petroleum derived 1-Butanol, such as isobutanol and aldehydes.
Alkalmazás
1-Butanol may be used in applications such as:
- Extraction and purification of compounds
- Solvent in chemical synthesis
- Intermediate in polymer synthesis
- Adhesives and sealants formulation
- Coatings
Tulajdonságok és előnyök
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource
- Replacement for Petroleum-based 1-Butanol
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).