Fontos dokumentumok
306975
tert-Butyl methyl ether
anhydrous, 99.8%
Szinonimák:
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
4.05 psi
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
robbanási határérték
15.1 %
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?