Merck
SHH0001
Sigma-Aldrich
Novec 7000 Engineered Fluid
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
Szinonimák:
1-Methoxyheptafluoropropane, Methyl perfluoropropyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CF2CF2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
Novec 7000 Engineered Fluid, ≥99.5%
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
titration: suitable
szín
colorless to yellow
mp
-122.49 °C
sűrűség
1.40 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
FC(C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c1-12-4(10,11)2(5,6)3(7,8)9/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOPJRYAFUXTDLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Low Global Warming Potential/GWP (530, 100-year ITH)
  • Excellent dielectric properties: In event of leakage or other failure, will not damage electronic equipment
  • Zero ozone depletion potential (ODP)
  • Good materials compatibility
  • Low toxicity
  • Non-flammable
  • Non-corrosive
  • Good thermal stability
  • Useful at extreme low temperatures
  • Viscosity is less than 20 cSt at -120 °C
Cryofreezing solution
Kiszerelés
Packaged and distributed by Sigma-Aldrich
Jogi információk
Novec is a trademark of 3M Company
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)