gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
tisztítva
filtration through 0.2μm
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
párolgási maradék
≤0.0003%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides.
Heptane (n-Heptane) is a linear hydrocarbon. Its cetane number has been reported to be 56.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides
The article number 34873-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34873-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Cikkek
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Az anyagok akkor keverhetők egymással, ha egységes oldatot alkotva oldódnak. Tegye könyvjelzőbe vagy töltse le a gyakori laboratóriumi oldószerek keverhetőségi táblázatát.
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).