Fontos dokumentumok
86944
Hexamethyldisilazane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Silazane HMN, HMDS
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- modifier to control the shape, formation of agglomerates,surface area and pore size of silica particles.
- precursor for the depositing of SiNx on diamond like carbon films.
- protective hydrophobic coating for nanoparticles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
52.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?