Fontos dokumentumok
104817
Trichloro(octadecyl)silane
≥90%
Szinonimák:
Octadecyltrichlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
223 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.