Merck
86625
Supelco
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)4N(PF6)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.22
Beilstein:
3748868
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for electrochemical analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
≥99.0%
form
crystals
mp
≥300 °C (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Supporting electrolyte
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)