Merck
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
Szinonimák:
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)4N(PF6)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.22
Beilstein:
3748868
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer and reduction of esters in aprotic solvents.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)