Fontos dokumentumok
86616
Tetraethylammonium chloride
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Szinonimák:
TEA chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for electrochemical analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forma
crystals
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)