Fontos dokumentumok
87725
Tetramethylammonium hexafluorophosphate
≥98.0% (gravimetric)
Teszt
≥98.0% (gravimetric)
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.F6P/c1-5(2,3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?